Imprimer
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR350131-5GEA 72.7 EUR
APOSOR350131-5G
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 191,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004397
Numéro CAS: 1552-96-1