Imprimer
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR350180-25GEA 0 EUR
APOSOR350180-25G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₆
Poids moléculaire: 411,5 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 71989-14-5