Imprimer
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR350212-100GEA 77.1 EUR
APOSOR350212-100G
L-Glutamic acid 5-methyl ester
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Formule: C₆H₁₁NO₄
Poids moléculaire: 161,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002632
Numéro CAS: 1499-55-4