Methyl-5-formylsalicylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈O₄ Poids moléculaire: 180,1574 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840784 Numéro CAS: 41489-76-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...