Imprimer
5-Bromo-2-hydroxyisonicotinic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3542-1GEA 0 EUR
APOSOR3542-1G APOSOR3542-5G
5-Bromo-2-hydroxyisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₄BrNO₃
Poids moléculaire: 218,0049 g/mol
Point de fusion: 258…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689503
Numéro CAS: 913836-16-5