Imprimer
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR360151-1GEA 91.6 EUR
APOSOR360151-1G
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₃BO₄
Poids moléculaire: 290,1624 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704684
Numéro CAS: 859169-20-3