2-Methoxy-1-naphthaleneboronic acid 98+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁BO₃ Poids moléculaire: 202,0100 g/mol Point de fusion: 125…130 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11044173 Numéro CAS: 104116-17-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...