Imprimer
4-Formyl-3-methoxyphenylboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR360271-5GEA 1060 EUR
APOSOR360271-5G APOSOR360271-1G
4-Formyl-3-methoxyphenylboronic acid 96%
4-Formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697427
Numéro CAS: 815620-00-9