Imprimer
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR360325-250MGEA 133 EUR
APOSOR360325-250MG
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Poids moléculaire: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072554
Numéro CAS: 944401-55-2