Imprimer

4-Amino-1-naphthaleneboronic acid pinacol ester 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR360653-250MGEA 166 EUR
APOSOR360653-250MG
4-Amino-1-naphthaleneboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-1-naphthaleneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₀BNO₂
Poids moléculaire: 269,1465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143602
Numéro CAS: 1218790-22-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR