Imprimer
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3736-1GEA 29.2 EUR
APOSOR3736-1G
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₅H₃NO₄S
Poids moléculaire: 173,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159552
Numéro CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4