Imprimer
4-(Benzyl(ethyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3772-1GEA 77.1 EUR
APOSOR3772-1G
4-(Benzyl(ethyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyl(ethyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₆H₁₈BNO₃
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027215
Numéro CAS: 913835-41-3