Imprimer
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3786-1GEA 59.7 EUR
APOSOR3786-1G
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BClNO₃
Poids moléculaire: 289,53
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027211
Numéro CAS: 913835-37-7