Imprimer
3-(Ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3954-1GEA 158 EUR
APOSOR3954-1G APOSOR3954-5G
3-(Ethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
Poids moléculaire: 193,01 g/mol
Point de fusion: 106…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115689
Numéro CAS: 850567-21-4