Imprimer
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR3983-5GEA 1050 EUR
APOSOR3983-5G APOSOR3983-1G
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(2-Methoxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115710
Numéro CAS: 850567-33-8