Imprimer

3-(Benzyloxy)benzonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR400485-1GEA 350 EUR
APOSOR400485-1G
3-(Benzyloxy)benzonitrile
3-(Benzyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038812
Numéro CAS: 61147-43-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR