Imprimer
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR400659-5GEA 473 EUR
APOSOR400659-5G APOSOR400659-1G
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
Formule: C₁₄H₁₃BrO₂
Poids moléculaire: 293,1558 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836381
Numéro CAS: 78504-28-6