Imprimer

7-Bromo-2,4-dichloroquinazoline 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


APOSOR400857-1GEA 114 EUR
APOSOR400857-1G
7-Bromo-2,4-dichloroquinazoline 98%
7-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formule: C₈H₃BrCl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954890
Numéro CAS: 959237-68-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR