Imprimer
8-Amino-5-bromoisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR40222-1GEA 52.4 EUR
APOSOR40222-1G
8-Amino-5-bromoisoquinoline
8-Amino-5-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Poids moléculaire: 223,0693 g/mol
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261047
Numéro CAS: 90721-35-0