Imprimer
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR4080-25GEA 510 EUR
APOSOR4080-25G APOSOR4080-5G APOSOR4080-1G
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₉H₈ClN₃
Poids moléculaire: 193,64 g/mol
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053046
Numéro CAS: 78583-81-0