Imprimer

4-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Attention

APOSOR4088-1GEA 166 EUR
APOSOR4088-1G APOSOR4088-5G
4-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₂₀BNO₃
Poids moléculaire: 249,1100 g/mol
Point de fusion: 120…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659883
Numéro CAS: 850568-32-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR