Imprimer
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR41026-100GEA 238 EUR
APOSOR41026-100G APOSOR41026-25G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formule: C18H12BrN
Poids moléculaire: 322,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977305
Numéro CAS: 1153-85-1