Imprimer
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR4127-500MGEA 56.4 EUR
APOSOR4127-500MG
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Isopropyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₄BNO₄S
Poids moléculaire: 243,08
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363752
Numéro CAS: 850589-31-0