Imprimer
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR4130-1GEA 152 EUR
APOSOR4130-1G APOSOR4130-25G APOSOR4130-5G
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₆BNO₄S
Poids moléculaire: 257,11
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363753
Numéro CAS: 850589-32-1