Imprimer
N-Ethyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR4132-1GEA 245 EUR
APOSOR4132-1G
N-Ethyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-Ethyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂BNO₄S
Poids moléculaire: 229,06 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363751
Numéro CAS: 871329-65-6