Imprimer
1-(Ethylsulphonyl)piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR4140-1GEA 17.6 EUR
APOSOR4140-1G
1-(Ethylsulphonyl)piperazine 95%
1-(Ethylsulphonyl)piperazine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂S
Poids moléculaire: 178,25 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093528
Numéro CAS: 62937-96-6