Imprimer
2-Piperazinonicotinonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR4195-250MGEA 17.6 EUR
APOSOR4195-250MG
2-Piperazinonicotinonitrile 98%
2-Piperazinonicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₄
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190248
Numéro CAS: 84951-44-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III