Imprimer

Ethyl-3-piperidinecarboxylate 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR4197-25GEA 14.7 EUR
APOSOR4197-25G APOSOR4197-100G
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 98%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 102…104 °C/7mmHg
Densité: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005991
Numéro CAS: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR