trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₃BO₂ Poids moléculaire: 127,98 g/mol Point de fusion: 78…80 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01074624 Numéro CAS: 86595-37-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...