Imprimer
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR4244-1GEA 350 EUR
APOSOR4244-1G
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester 95%
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester
Formule: C₇H₁₀BNO₂
Poids moléculaire: 150,97
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03412109
Numéro CAS: 136805-54-4