Imprimer
2,6-Dichlorobenzoxazole 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR4251-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4251-25G APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorobenzoxazole 98+%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Formule: C₇H₃Cl₂NO
Poids moléculaire: 188,0108 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368635
Numéro CAS: 3621-82-7