Imprimer
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR43559-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR43559-250MG APOSOR43559-1G
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09870048
Numéro CAS: 590417-95-1