Imprimer
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR460025-1GEA 28.8 EUR
APOSOR460025-1G
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Formule: C₉H₁₃N₃O
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014761
Numéro CAS: 19353-92-5