Imprimer

7-Aminoquinoline

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

APOSOR46576-1GEA 36.4 EUR
APOSOR46576-1G
7-Aminoquinoline
7-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Poids moléculaire: 144,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646243
Numéro CAS: 580-19-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR