Imprimer
3',5'-Dibromoacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR470501-1GEA 59.7 EUR
APOSOR470501-1G APOSOR470501-5G
3',5'-Dibromoacetophenone
3',5'-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Poids moléculaire: 277,9400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078665
Numéro CAS: 14401-73-1