Imprimer
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR471569-25GEA 346 EUR
APOSOR471569-25G
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene
1,4-Dibenzyloxy-2-nitrobenzene
Formule: C₂₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 335,3500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082778
Numéro CAS: 51792-85-9