Imprimer
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480589-100GEA 271 EUR
APOSOR480589-100G
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole 96%
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃S
Poids moléculaire: 165,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022671
Numéro CAS: 2818-66-8