Imprimer
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR480650-5GEA 193 EUR
APOSOR480650-5G APOSOR480650-10G
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Poids moléculaire: 176,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066918
Numéro CAS: 83846-66-6