4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉BO₄ Poids moléculaire: 179,9700 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03425919 Numéro CAS: 90111-58-3 |