Imprimer
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR4829-5GEA 15.1 EUR
APOSOR4829-5G APOSOR4829-25G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C9H9NO
Poids moléculaire: 147,18
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 553-03-7