Imprimer
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR5187-25GEA 103 EUR
APOSOR5187-25G
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formule: C₈H₉N
Poids moléculaire: 119,17 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C/11mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005933
Numéro CAS: 533-37-9