Imprimer
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR51873-5GEA 55.3 EUR
APOSOR51873-5G APOSOR51873-25G APOSOR51873-1G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229,0706 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954957
Numéro CAS: 99548-55-7