Imprimer
N-Fmoc-D-valine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR52196-100GEA 111 EUR
APOSOR52196-100G
N-Fmoc-D-valine 99%
N-Fmoc-D-valine
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 339,39 g/mol
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062953
Numéro CAS: 84624-17-9