Imprimer
1-Octylmagnesium chloride 2 M dans le THF
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR52539-100MLEA 205 EUR
APOSOR52539-100ML
1-Octylmagnesium chloride 2 M dans le THF
1-Octylmagnesium chloride
Formule: C₈H₁₇ClMg
Densité: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
UN: 2924
ADR: 3+8,II