Imprimer
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
APOSOR52937-5GEA 82.9 EUR
APOSOR52937-5G
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
Formule: C₂₀H₁₈
Poids moléculaire: 258,36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191814
Numéro CAS: 18657-57-3