Imprimer
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR5357-25GEA 0 EUR
APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G APOSOR5357-100G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
Poids moléculaire: 126,11 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006641
Numéro CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2