Imprimer
Isocyanoacétate de méthyle 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
APOSOR54541-1GEA 81.4 EUR
APOSOR54541-1G APOSOR54541-5G
Isocyanoacétate de méthyle 95%
Isocyanoacétate de méthyle
Formule: C₄H₅NO₂
Poids moléculaire: 99,09 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C/10mmHg
Densité: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000006
Numéro CAS: 39687-95-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II