Bis(2-méthoxyéthyl)amine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₅NO₂ Poids moléculaire: 133,1888 g/mol Point d'ébullition: 170…172 °C Point éclair: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025906 Numéro CAS: 111-95-5 UN: 2734 ADR: 8+3,II |