Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Poids moléculaire: 166,18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03791260 Numéro CAS: 13362-30-6 |