Imprimer
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
APOSOR5587-100GEA 217 EUR
APOSOR5587-100G APOSOR5587-25G
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Amino-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
Poids moléculaire: 144,15 g/mol
Point de fusion: 245…247 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00859429
Numéro CAS: 40283-41-8